Stampa…
2,4-Dibromobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2171-1G OR2171-25G
APOSOR2171-1GEA 14.7 EUR
APOSOR2171-1G APOSOR2171-25G
2,4-Dibromobenzoic acid 97%
2,4-Dibromobenzoic acid
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 279,92 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234253
CAS Number: 611-00-7