Stampa…
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21698-1G OR21698-25G OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA 87 EUR
APOSOR21698-1G APOSOR21698-25G APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinic acid
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂S
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052110
CAS Number: 35620-72-5