Stampa…
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR21686-100G OR21686-25G OR21686-5G
APOSOR21686-100GEA 82.8 EUR
APOSOR21686-100G APOSOR21686-25G APOSOR21686-5G
4-Bromophenylhydrazinium chloride
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈BrClN₂
Punto di fusione: 220…230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012941
CAS Number: 622-88-8
UN: 3261
ADR: 8,II