Stampa…
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
OR21663-25G
APOSOR21663-25GEA 142 EUR
APOSOR21663-25G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 222,03 g/mol
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010431
CAS Number: 1458-18-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III