Stampa…
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 20.5 EUR
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClIO₂
Peso molecolare: 282,46 g/mol
Punto di fusione: 190…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672966
CAS Number: 289039-25-4