4-Chloro-3-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2164-10G
OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA
176
EUR
APOSOR2164-10G
APOSOR2164-1G
4-Chloro-3-iodophenol
4-Chloro-3-iodophenol
Formula:
C₆H₄ClIO Peso molecolare: 254,45 g/mol Punto di fusione: 75…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070769 CAS Number: 202982-72-7 |