Stampa…
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 35 EUR
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Peso molecolare: 207,4500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070740
CAS Number: 13659-24-0