Stampa…
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21608-25G OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA 21.9 EUR
APOSOR21608-25G APOSOR21608-100G
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Punto di fusione: 188 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006131
CAS Number: 89-01-0
EINECS: 201-875-3