Stampa…
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21594-1G OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA 14.7 EUR
APOSOR21594-1G APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₉H₈ClNO₆
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052955
CAS Number: 175135-56-5