Stampa…
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2159-100G OR2159-25G OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA 0 EUR
APOSOR2159-100G APOSOR2159-25G APOSOR2159-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
Peso molecolare: 222.52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012853
CAS Number: 5465-63-4