Stampa…
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21545-1G OR21545-250MG
APOSOR21545-1GEA 36.4 EUR
APOSOR21545-1G APOSOR21545-250MG
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂O
Peso molecolare: 329,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052907
CAS Number: 14305-08-9