Stampa…
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 102 EUR
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₆H₉ClN₄O
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052906
CAS Number: 96017-23-1