Stampa…
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 545 EUR
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249.4900 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153890
CAS Number: 81682-38-4