Stampa…
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR2152-1G OR2152-250MG
APOSOR2152-1GEA 126 EUR
APOSOR2152-1G APOSOR2152-250MG
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
2-Methyl-2H-indazol-4-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870044
CAS Number: 82013-51-2