Stampa…
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
OR21519-25G OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-25GEA 30.6 EUR
APOSOR21519-25G APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C
Punto di fusione: 88…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005220
CAS Number: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2