Stampa…
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR2151-1G OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA 105 EUR
APOSOR2151-1G APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09870041
CAS Number: 77894-69-0