Stampa…
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic Acid Monohydrate, 1,6-Dihydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
OR21502-10G OR21502-1G OR21502-5G
APOSOR21502-10GEA 36.4 EUR
APOSOR21502-10G APOSOR21502-1G APOSOR21502-5G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Formula: C₅H₆N₂O₄
Peso molecolare: 158.11 g/mol
Punto di fusione: 246…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064936
CAS Number: 306934-80-5