Stampa…
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21501-25G OR21501-5G
APOSOR21501-25GEA 350 EUR
APOSOR21501-25G APOSOR21501-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₃
Peso molecolare: 142,12 g/mol
Punto di fusione: 199…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052030
CAS Number: 27372-38-9