Stampa…
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 154 EUR
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Formula: C₁₂H₁₆
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 198…201 °C
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082297
CAS Number: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III