Stampa…
3-Chloro-6-methylpyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR21484-100G OR21484-25G OR21484-5G
APOSOR21484-100GEA 241 EUR
APOSOR21484-100G APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine 98%
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052905
CAS Number: 1121-79-5