Stampa…
3-Chloro-6-methoxypyridazine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21479-25G OR21479-100G
APOSOR21479-25GEA 81.5 EUR
APOSOR21479-25G APOSOR21479-100G
3-Chloro-6-methoxypyridazine 97+%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144,56 g/mol
Punto di fusione: 84…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006467
CAS Number: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7