Stampa…
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 43.7 EUR
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 245,08 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051710
CAS Number: 108485-13-8