3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
OR21475-1G
OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA
72.7
EUR
APOSOR21475-1G
APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formula:
C₈H₁₂N₂ Peso molecolare: 136,2 g/mol Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051709 CAS Number: 41927-01-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |