Stampa…
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 33.5 EUR
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formula: C₄H₆N₂O
Peso molecolare: 98,1000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090119
CAS Number: 6330-25-2