Stampa…
5-Methylanthranil acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 50.9 EUR
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
5-Methylanthranil acid
5-Methylanthranil acid
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007909
CAS Number: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3