Stampa…
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 49.3 EUR
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276633
CAS Number: 56891-59-9