Stampa…
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Phenylthio)nicotinonitrile
OR21429-10G OR21429-1G OR21429-5G
APOSOR21429-10GEA 396 EUR
APOSOR21429-10G APOSOR21429-1G APOSOR21429-5G
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂S
Peso molecolare: 212,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052659
CAS Number: 35620-68-9