Stampa…
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Tribromopyrazole
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 132 EUR
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formula: C₃HBr₃N₂
Peso molecolare: 304,78 g/mol
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040248
CAS Number: 17635-44-8