Stampa…
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 192 EUR
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 176.00 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C/2mmHg
Punto di fusione: 39…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051677
CAS Number: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8 II