2-(Ethylthio)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR21410-1G
OR21410-5G
APOSOR21410-1GEA
0
EUR
APOSOR21410-1G
APOSOR21410-5G
2-(Ethylthio)nicotinic acid
2-(Ethylthio)nicotinic acid
Formula:
C₈H₉NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051680 CAS Number: 27868-76-4 |