Stampa…
Thieno[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 58 EUR
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅NS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01760492
CAS Number: 272-12-8