Stampa…
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 7-azaindole-2-carboxylate, Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR2140-250MG OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA 42.3 EUR
APOSOR2140-250MG APOSOR2140-100MG
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998715
CAS Number: 221675-35-0