2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR21399-1G
OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA
243
EUR
APOSOR21399-1G
APOSOR21399-5G
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Formula:
C₇H₆ClNOS Peso molecolare: 187.65 g/mol Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051678 CAS Number: 97936-43-1 UN: 3261 ADR: 8 II |