Stampa…
2',5'-Dimethylacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
OR21390-25G OR21390-5G
APOSOR21390-25GEA 84.4 EUR
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Dimethylacetophenone 98%
2',5'-Dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 230…231 °C
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014988
CAS Number: 2142-73-6