Stampa…
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 132 EUR
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₅H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006455
CAS Number: 5157-08-4