Stampa…
3-Aminoisonicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2138-1G OR2138-250MG OR2138-5G
APOSOR2138-1GEA 24.4 EUR
APOSOR2138-1G APOSOR2138-250MG APOSOR2138-5G
3-Aminoisonicotinamide
3-Aminoisonicotinamide
Formula: C₆H₇N₃O
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235178
CAS Number: 64188-97-2