Stampa…
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 78.3 EUR
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formula: C₇H₅BrCl₂
Punto di ebollizione: 115…120 °C/1mmHg
Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041363
CAS Number: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II