Stampa…
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2137-1G OR2137-250MG
APOSOR2137-1GEA 31.6 EUR
APOSOR2137-1G APOSOR2137-250MG
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998714
CAS Number: 41292-65-3