Stampa…
4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Piperidinoaniline
OR21361-1G OR21361-25G OR21361-5G OR21361-10G
APOSOR21361-1GEA 0 EUR
APOSOR21361-1G APOSOR21361-25G APOSOR21361-5G APOSOR21361-10G
4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Punto di ebollizione: 140…142 °C/1mmHg
Punto di fusione: 26…29 °C
Densità: 1,5937 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051688
CAS Number: 2359-60-6