Stampa…
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2136-1G OR2136-5G OR2136-25G
APOSOR2136-1GEA 26.3 EUR
APOSOR2136-1G APOSOR2136-5G APOSOR2136-25G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,1467 g/mol
Punto di fusione: 131…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016610
CAS Number: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3