Stampa…
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR2135-1G OR2135-250MG
APOSOR2135-1GEA 290 EUR
APOSOR2135-1G APOSOR2135-250MG
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956275
CAS Number: 18088-01-2