Stampa…
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
OR21323-100G OR21323-25G
APOSOR21323-100GEA 158 EUR
APOSOR21323-100G APOSOR21323-25G
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C/8mmHg
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017568
CAS Number: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0