Stampa…
4-Bromo-o-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 42.3 EUR
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Bromo-o-toluidine
4-Bromo-o-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Punto di fusione: 56…60 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007825
CAS Number: 583-75-5
UN: 3335
ADR: 9,III