Stampa…
4-Chloroanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
OR21298-100G OR21298-500G OR21298-1KG
APOSOR21298-100GEA 49.5 EUR
APOSOR21298-100G APOSOR21298-500G APOSOR21298-1KG
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 231…233 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007778
CAS Number: 89-77-0
EINECS: 201-938-5