Stampa…
6-Chloroanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 36.4 EUR
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
6-Chloroanthranilic acid
6-Chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di fusione: 142…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051530
CAS Number: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8