Stampa…
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
OR21286-1G OR21286-5G
APOSOR21286-1GEA 0 EUR
APOSOR21286-1G APOSOR21286-5G
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formula: C₈H₈N₂OS
Peso molecolare: 180,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005792
CAS Number: 5464-79-9