Stampa…
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR21285-10G OR21285-1G OR21285-5G
APOSOR21285-10GEA 238 EUR
APOSOR21285-10G APOSOR21285-1G APOSOR21285-5G
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂S
Peso molecolare: 199,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023227
CAS Number: 774-07-2