Stampa…
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 219 EUR
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Formula: C₁₄H₂₁BrO
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051597
CAS Number: 20834-61-1