Stampa…
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 102 EUR
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉ClN₂O₃
Peso molecolare: 216,62 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051997
CAS Number: 36765-84-1
UN: 1759
ADR: 8,III