4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di fusione: 112…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006946 CAS Number: 2233-18-3 EINECS: 218-774-5 |